주요 문서
G005036
GC Analysis of (R)-(+)-1-Phenylethanol on Astec® CHIRALDEX B-PM
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: (R)-(+)-1-phenylethanol
응용 분야
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    (R)-(+)-1-Phenylethanol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)