주요 문서
G005030
GC Analysis of Glycidol Enantiomers on Astec® CHIRALDEX A-TA
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 65 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
응용 분야
chemicals and industrial polymers
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    (R)-(+)-Glycidol, purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
    (S)-(−)-Glycidol, 97%, optical purity ee: 98% (GLC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)