기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
응용 분야
agriculture
food and beverages
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Dichlorvos
Methacrifos
Ethoprophos
Dioxabenzofos
Phorate
Dimethoate
Terbufos
Cyanophos
Fonofos
Diazinon
Isazophos
Etrimfos
Phosphamidon
Dichlofenthion
Parathion-methyl
Pirimiphos-methyl
Fenitrothion
Malathion
Fenthion
Isofenphos
Phenthoate
Quinalphos
Methidathion
Tetrachlorvinphos
Butamifos
Fenamiphos
Prothiofos
Profenofos
Fensulfothion
Ethion
Triazophos
Edifenphos
Piperophos
Anilofos
Phosalone
Azinphos-methyl
Pyraclofos
모두 보기 (37)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.