기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 3 mL of red wine (California merlot) spiked with resveratrol at 100 μg/L then diluted 3:1 in 12% ethanol:water
SPME fiber: 85 μm polyacrylate (57304, 57305, 57294-U)
extraction: immersion for 15 min at room temperature while stirring at 400 rpm, fiber gently blotted with a Kimwipe to remove excess water, (then derivatization by immersion in a 4 mL vial containing 5 μL of Sylon-BFT (fresh vial for each analysis than was allowed to equilabrate 60-90 minutes prior to use) for 20 min)
desorption process: 280 °C for 2 min
column: SLB-5ms; 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 100 °C (1 min), 10 °C/min to 325 °C (3 min)
inj. temp.: 280 °C
detector: GC/MS
MSD interface: 325 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D., SPME
sample: Red wine
적합성
application for SPME
응용 분야
food and beverages
분석 메모
법적 정보
SPME 파이버
관련 제품
부속물
표준 물질
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.