주요 문서
G004694
HPLC Analysis of Phenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 0.5% w/v sodium acetate, pH 5.5; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)