주요 문서
G004693
HPLC Analysis of Norphenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC (pH 4.1)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Norphenylephrine hydrochloride, 98%
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)