기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.