주요 문서
G004543
HPLC Analysis of Isoproterenol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (55:45:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    (±)-Isoproterenol hemisulfate salt
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)