주요 문서
G004416
HPLC Analysis of Column Test Mix on Discovery® BIO Wide Pore C18, Effect of HPLC Column I.D. on Sensitivity
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 10 cm x various I.D., 3 μm particles
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (65:35, A:B)
flow rate: as indicated
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: as indicated
sample: acetophenone (0.1 μg), benzene (1 μg), toluene (1 μg)
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Acetophenone
    Benzene
    Toluene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)