기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 40 °C (3 min), 15 °C/min to 325 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 325 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
liner: 4 mm I.D., single taper, unpacked
sample: solvent extracts of septa, dodecane (as an internal standard) added to 100 μg/mL
응용 분야
general analytical
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.