주요 문서
G003985
GC Analysis of QA Test Mix on SLB®-5ms, Three Different Phase Lots
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 110 °C (14 min), 15 °C/min to 325 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 360 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec @ 110 °C
injection: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. split, cup design
sample: Nonpolar Column Test Mix, each analyte at 500 μg/mL in methylene chloride
응용 분야
general analytical
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)