기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 150 C (1.50 min), 20 C/min to 300 C (20 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 330 °C
scan range: m/z 45-525
carrier gas: helium, 0.7 mL/min constant
injection: 0.5 μL pulsed splitless, 30 psi. (0.20 min), purge on (1.5 min), purge flow (50.0 mL/min)
liner: 2mm I.D., straight
sample: Derivatized LSD using BSTFA
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.