기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: SLB-5ms 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 40 °C (3 min), 20 °C/min to 100 °C, 10 °C/min to 200 °C, 30 °C/min to 325 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 325 °C
scan range: 40-450 amu
carrier gas: helium, pressure programmed, 20 psi (0 min), 99 psi/min to 80 psi (0 min), 99 psi/min to 16.5 psi (3 min), 99 psi/min to 25 psi (hold remainder of run)
injection: 1.0 μL splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: 5 ng on-column of a 74 component semivolatile standard and 8 surrogate compounds, plus 6 internal standards (at 50 ng on-column)
응용 분야
environmental
법적 정보
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.