주요 문서
G003121
HPLC Analysis of Pesticides on Ascentis® C8 (15 cm x 4.6 mm x 5 μm)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis C8, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581424-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 35 to 75% B in 13 min; held for 5 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 100 μL
sample: as indicated in 2.2% 90:10 acetonitrile:acetone in DI water
적합성
application for HPLC
응용 분야
environmental
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Propanil 10 μg/mL
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)