주요 문서
G002600
HPLC Analysis of Antihypertensive Drugs on Ascentis® RP-Amide (UV, 254 nm)
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM monobasic potassium phosphate (pH 3.0 with phosphoric acid); [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Pindolol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)