주요 문서
G002449
HPLC Analysis of Serotonin Metabolites on Ascentis® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 10 mM formic acid/acetate (pH 3.0): [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI (+); overlay of extracted ion chromatograms of individual (M+H)+ species
injection: 10 μL
sample: 25 mg/L in 90:10, 10 mM formic acid/acetate (pH 3.0):methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)