주요 문서
G002081
HPLC Analysis of Amphetine, Methamphetamine, MDA, and MDMA on Discovery® HS F5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery HS F5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in [B] water: acetonitrile (10:90)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL each (amphetamine, methamphetamine, MDA and MDMA) in methanol
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)