주요 문서
G001585
HPLC Analysis of Angiotensins on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 65:35 ; [B] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 25:75
gradient: 0-100% B in 12.5 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 6 μL (10 μg each) in water
적합성
application for HPLC
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)