주요 문서
G001488A
HPLC Analysis of Lysozyme, Myoglobin and Impurities on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15cm × 4.6mm I.D., 5μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (75:25) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (25:75) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 25 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 220 nm
injection: 12 μL in 0.1% TFA
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)