주요 문서
G001431
HPLC Analysis of Organic Acids on Discovery® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery C18, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504947)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in [B] water:methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Homovanillic acid
    p-Toluic acid
    Sorbic acid
    Salicylic acid
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)