추천 제품
Grade
reference material
Quality Level
제조업체/상표
Fera Science Ltd
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Chlordane (cis), Chlorfenvinphos (sum of E and Z isomers), HCH-B (beta hexachlorocyclohexane), Heptachlo-eopxide (cis), PCB 101, Demeton-S-methyl-sulfoxide (oxydemeton-methyl), Nitrofen
Matrix Group: Dairy products and eggs
Organic Pollutants / Pesticides
Chlordane (cis), Chlorfenvinphos (sum of E and Z isomers), HCH-B (beta hexachlorocyclohexane), Heptachlo-eopxide (cis), PCB 101, Demeton-S-methyl-sulfoxide (oxydemeton-methyl), Nitrofen
Matrix Group: Dairy products and eggs
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.