추천 제품
Grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
116.6 °F
Flash Point (°C)
47 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)