material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral™
제조업체/상표
ES Industries 152151-CC3
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
amylose, carbamate phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ChromegaChiral CC3 (amylose tris(5-chloro-2-methyl- phenylcarbamate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohy- drate based chiral stationary phase.
법적 정보
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.