ES5437
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 155251-CCA-F4
1 ea of
HPLC: suitable
25 cm × 4.6 mm
fully porous particle
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.