주요 문서
ES5364
GreenSep Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
GreenSep
제조업체/상표
ES Industries 15N291-GS-PYA
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 30 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
pyridyl amide phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A metal free, ultra high purity chromatographic media that is pressure stable and specifically engineered for high performance SFC separations. The surface is treated to produce optimum SFC separation interactions and loading capacity while maintaining superior peak shape perfor- mance for many chemicals. GreenSep Silica is available for analytical and preparative column formats in particle sizes from 1.8 μm to 20 μm.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
GreenSep is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)