CRM78329
β,β,3-Trimethylbenzenepropanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
178.27
Beilstein:
3237799
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=CC=CC(CC(C)(C)CO)=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
InChI key
FYMOBFDUZIDKMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
269.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
132 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.