CRM03333
MGK 264
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
설명
mixture of isomers
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)CN1C(=O)C2[C@H]3C[C@H](C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14?,15?
InChI key
WLLGXSLBOPFWQV-OTHKPKEBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
350.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
177 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.