BP347
Triprolidine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
(E)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride, trans-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
triprolidine
양식
crystalline powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1/C(C2=NC=CC=C2)=C\CN3CCCC3.Cl
InChI
1S/C19H22N2.ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H/b18-11+;
InChI key
WYUYEJNGHIOFOC-NWBUNABESA-N
유전자 정보
human ... HRH1(3269)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.