98707
Erythrosine B
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
동의어(들):
Erythrosin extra bluish, 2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H6I4Na2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
879.86
색상 지수 번호:
45430
Beilstein:
1443945
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
제조업체/상표
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
359.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
182 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.