주요 문서
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
동의어(들):
Silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NC.05
제품명
Flash Silica, dried, pkg of 1 kg, spherical
Grade
high-purity grade
양식
powder
포장
pkg of 1 kg
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
기술
LPLC: suitable
표면적
480 m2/g
Matrix
Silica
기질 활성군
Silica
입자 크기
200-400 mesh
40-75 μm
공극 크기
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)