추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
ROORDVPLFPIABK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
334.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
168 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.