주요 문서
96892
Supelco
1,4-Butanediol diglycidyl ether
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O4
CAS Number:
Molecular Weight:
202.25
Beilstein:
115238
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
~10 mmHg ( 20 °C)
분석
≥97.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
InChI key
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)