주요 문서
96625
Supelco
3-Methyl-1,5-pentanediol
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
118.17
Beilstein:
1697331
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.454
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)