주요 문서
96141
Supelco
4-Amino-3-nitrophenol
analytical standard
동의어(들):
4-Hydroxy-2-nitroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(NO2)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
154.12
Beilstein:
2210196
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-154 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
InChI key
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)