기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: solvents at 20 ppb in 4 mL water + 25% NaCl in 4 mL vial
SPME fiber: carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: immersion, 10 min, rapid stirring
desorption process: 270 °C, 5 min
column: SPB-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm film (24158)
oven: 50°C (2 min) to 150°C at 10°C/min
inj. temp.: splitless (closed 2 min), 260°C, 0.75 mm I.D. liner
detector: FID
carrier gas: helium, 30 cm/sec
적합성
application for SPME
응용 분야
chemicals and industrial polymers
environmental
forensics and toxicology
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Ethyl acetate
3-Methyl-2-butanone
Methanol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.