기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: analytes in water +25% KCl, pH 10.0
SPME fiber: 65 μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene (57310-U)
extraction: immersion, 15 min (rapid stirring)
desorption process: 270 °C for 1 min
column: PTA-5, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.5 μm (24331)
oven: 50 °C (1 min), 10 °C/min to 250 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: MSD, SIM
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm I.D., SPME
적합성
application for SPME
응용 분야
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
분석물
설명
N-Nitrosodi-n-propylamine
N-Nitrosomethylethylamine
N-Nitrosodiphenylamine
N-Nitrosodiethylamine
N-Nitrosodimethylamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.