추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.