주요 문서
95929
Supelco
N,N′-Diphenylthiourea
analytical standard
동의어(들):
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Diphenylsulfourea, Thiocarbanilide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5NH)2CS
CAS Number:
Molecular Weight:
228.31
Beilstein:
644277
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
mp
152-155 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)