주요 문서
95713
Supelco
1,4-Butanediol dimethacrylate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2-]2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
MDL number:
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥94.5% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
InChI key
XOJWAAUYNWGQAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
contains approx. 200 ppm MEHQ as inhibitor
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)