주요 문서
95658
Supelco
Allyl methacrylate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
Beilstein:
1747406
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
4.6 mmHg ( 20 °C)
포함
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
InChI key
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Liver
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
94.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)