주요 문서
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
316.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Metabolite for water testing
기타 정보
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)