주요 문서
94708
Supelco
1,5-Dihydroxynaphthalene
analytical standard
동의어(들):
1,5-Naphthalenediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H6(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
Beilstein:
2044951
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0 % (HPLC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
InChI key
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)