주요 문서
93081
Supelco
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
analytical standard
동의어(들):
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7ClN2 · H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
240.66
Beilstein:
8441373
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)