주요 문서
92-0342
GC Analysis of Barbiturate Enantiomers on β-DEX 120
suitable for GC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    Hexobarbital
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)