주요 문서
91641
Supelco
Laurolactam
analytical standard
동의어(들):
12-Aminododecanoic acid lactam, Aza-2-cyclotridecanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H23NO
CAS Number:
Molecular Weight:
197.32
Beilstein:
122031
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
InChI key
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
383.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
195 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)