90844
1-Stearoyl-rac-glycerol
analytical standard
동의어(들):
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
358.56
Beilstein:
1728685
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.