주요 문서
90558
Supelco
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
analytical standard
동의어(들):
4-Amino-N,N-diethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5)2NC6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.25
Beilstein:
879361
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
mp
19-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
InChI key
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
282.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
139 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)