주요 문서
82042-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
material
PEEK
포장
pack of 5 ea
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
8 mm × 3 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)