기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample/matrix: calibration standard: isocyanate derivatives, 5 μg/mL in acetonitrile blank: 1-(2-pyridyl)piperazine (1-2PP) coated glass fiber filter desorbed in acetonitrile/DMSO, 9:1
adsorbent tube: ORBO-80 (20811)
column: SUPELCOSIL LC-8, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58297)
mobile phase: 0.05 M ammonium acetate in water:acetonitrile, 70:30 (pH 6-6.2 with acetic acid)
flow rate: linear gradient, 0.7 mL/min to 2 mL/min in 15 min
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
적합성
application for HPLC
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
1-(2-Pyridyl)piperazine
Hexamethylene diisocyanate
2,6-Tolylene diisocyanate
2,4-Tolylene diisocyanate
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.