기술
HPLC: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 5 μL PAH mix (Cat. No. 4-8743) in 5 mL water
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57301)
extraction: immersion, 30 min (rapid stirring)
desorption process: static, 200 μL acetonitrile:water, 40:60, 2 min
column: SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
gradient: 0 min - 50% A; 5 min - 50% A; 30 min - 100% A; 45 min - 100% A
flow rate: 0-2 min: 0.2 mL/min 2-45 min: 1.0 mL/min
mobile phase: [A] acetonitrile:[B] water
detector: UV, 254 nm
적합성
application for HPLC
application for SPME
응용 분야
environmental
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
Chrysene
Naphthalene
Benzo[b]fluoranthene
Phenanthrene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Benzo[a]pyrene
Fluoranthene
Anthracene
Dibenz[a,h]anthracene
Pyrene
Acenaphthylene
Benzo[k]fluoranthene
Acenaphthene
Fluorene
Benz[a]anthracene
모두 보기 (15)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.